Cuivre (II) sulfate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
P023.1 P023.2
ROTHP023.1EA 39.9 EUR InStock
ROTHP023.1 ROTHP023.2
Cuivre (II) sulfate
Cuivre (II) sulfate
Formule: CuSO₄
Point de fusion: 200 °C
Densité: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02722
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité