Argent sulfate ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Disilver sulphate
21589.153EA 188 EUR InStock
21589.153 21589.233
Argent sulfate ≥98%, TECHNICAL
Silver sulphate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311,8 g/mol
Point d'ébullition: 1085 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 655 °C
Densité: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité