Bromure mercurique ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
44816.14EA 58.3 EUR InStock
44816.14 44816.22
Bromure mercurique ACS
Bromure mercurique
Formule: Br₂Hg
MW: 360,4 g/mol
Point d'ébullition: 322…325 °C (subl.)
Point de fusion: 236 °C
Densité: 6,05
Numéro MDL: MFCD00011040
Numéro CAS: 7789-47-1
ONU: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05900
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité