Bromure de zinc
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Zinc bromure
ROTH9743.1EA 0 EUR InStock
ROTH9743.1
Bromure de zinc
Bromure de zinc
Formule: Br₂Zn
MW: 225,2 g/mol
Point d'ébullition: 670…680 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 394 °C
Densité: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011294
Numéro CAS: 7699-45-8
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,10182
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité