Chlorure de cadmium (II), anhydre ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
315271000 315270050 315275000
ACRO315271000EA 123 EUR InStock
ACRO315271000 ACRO315270050 ACRO315275000
Chlorure de cadmium (II), anhydre ACS
Chlorure de cadmium (II)
Formule: CdCl₂
Point d'ébullition: 960 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 568 °C
Densité: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010916
Numéro CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité