Mercure (II) chlorure 99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
201430250 201431000 201435000 201430010
ACRO201430250EA 26 EUR InStock
ACRO201430250 ACRO201431000 ACRO201435000 ACRO201430010
Mercure (II) chlorure 99.5%
Mercure (II) chlorure
Formule: HgCl₂
Point d'ébullition: 302 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 277 °C
Densité: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
ONU: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals (May contain black particles)
Titration Complexometric ≥99.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité