Mercure (II) chlorure 99.5+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO423935000EA 182 EUR InStock
ACRO423935000 ACRO423930025 ACRO423931000
Mercure (II) chlorure 99.5+% ACS
Mercure (II) chlorure
Formule: HgCl₂
MW: 271,5 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 277 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
ONU: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
Solubility (in ethyl ether) Passes test
Iron (Fe) ≤20 ppm
Residue after reduction ≤0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité