Mercure (II) chlorure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10808.14 10808.22
10808.14EA 84.8 EUR InStock
10808.14 10808.22
Mercure (II) chlorure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Mercure (II) chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 7487-94-7 Molecular Formula: Cl2Hg Formula Weight: 271.50 Physical Form: Powder Density: 5.4 Refractive Index: 1.8590 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 280-282° Boiling Point: 302° Merck Reference: 14,5876 UN No.: 1624 MDL No.: MFCD00011041
Formule: HgCl₂
Point d'ébullition: 302 °C
Point de fusion: 280…282 °C
Densité: 5.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
ONU: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5876
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité