Mercure (II) chlorure ≥99.5% (base substance sèche), Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
31005-100G 31005-500G
31005-100GEA 121 EUR InStock
31005-100G 31005-500G
Mercure (II) chlorure ≥99.5% (base substance sèche), Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Mercure (II) chlorure
Formule: HgCl₂
Point d'ébullition: 302 °C
Point de fusion: 276 °C
Densité: 5.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
ONU: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) Min. 99.5 %
Loss on drying (on P₂O₅) Max. 1.0 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.02 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Silver (Ag) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Other heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Mercury(I) chloride Max. 0.05 %
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %
Total N Max. 0.002 %
In ether insoluble matter complying
Appearance of the solution complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité