Mercure (II) chlorure, cristaux fins, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.04417.1000EA 537 EUR InStock
1.04417.9999 1.04417.1000 1.04417.0100
Mercure (II) chlorure, cristaux fins, EMPLURA®, Supelco®
Mercure (II) chlorure
Formule: HgCl₂
MW: 271,5 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 273 °C
Densité: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
ONU: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric; calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Acidity or alkalinity passes test
Mercury(I)-chloride passes test
Loss on drying ≤ 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité