Mercure (II) chlorure ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04419.0050 1.04419.0250 1.04419.1000
1.04419.0050EA 125 EUR InStock
1.04419.0050 1.04419.0250 1.04419.1000
Mercure (II) chlorure ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Mercure (II) chlorure
Formule: HgCl₂
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 273 °C
Densité: 5.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
ONU: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.5 %
Assay (complexometric; calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Solution in Ether passes test
Acidity or alkalinity passes test
Mercury(I)-chloride passes test
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
Residue after reduction ≤ 0.02 %
Loss on drying (24 h im Vakuum) ≤ 1.0 %
Correspons to Reag. Ph Eur,ACS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité