Zinc chlorure 99.99% (sur base traces de métaux), très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO318170100EA 57.3 EUR InStock
ACRO318170100 ACRO318170500
Zinc chlorure 99.99% (sur base traces de métaux), très pur
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Point d'ébullition: 732 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 293 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité