Zinc chlorure, anhydre 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
380130050 380130250
ACRO380130050EA 82.2 EUR InStock
ACRO380130050 ACRO380130250
Zinc chlorure, anhydre 99.99% (sur base traces de métaux)
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 293 °C
Densité: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité