Zinc chlorure 97% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
12307.A1EA 170 EUR InStock
12307.A1 12307.30 12307.A7
Zinc chlorure 97% ACS
Zinc chlorure
Catalyst, dehydrating and condensing agent, soldering flux, metal etchant
Formule: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Point d'ébullition: 732 °C
Point de fusion: 290 °C
Densité: 2,91
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10132
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité