Zinc chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ampouled under argon
44198.06 44198.14 44198.22
44198.06EA 98.9 EUR InStock
44198.06 44198.14 44198.22
Zinc chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Zinc chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: ZnCl2 Formula Weight: 136.29 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.91 Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732 °C
Point de fusion: 290 °C
Densité: 2.91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10132
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité