Zinc chlorure, anhydre 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16281.22EA 24 EUR InStock
ABCRAB117501.0500 A16281.22 A16281.0C A16281.36 A16281.0E
Zinc chlorure, anhydre 98+%
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Point d'ébullition: 732 °C
Point de fusion: 290 °C
Densité: 2,91
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité