Zinc chlorure ≥98% Ph. Eur., purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
29144.365EA 0 EUR InStock
29144.365
Zinc chlorure ≥98% Ph. Eur., purifié
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Point d'ébullition: 732 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283 °C
Densité: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité