Zinc chlorure
Fournisseur: Roth Carl
Danger
T887.1 T887.2
ROTHT887.1EA 61.5 EUR InStock
ROTHT887.1 ROTHT887.2
Zinc chlorure
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283 °C
Densité: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité