Cyanure de zinc ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Zinc (II) cyanide
L15836.14 L15836.22 L15836.0B
L15836.14EA 29.7 EUR InStock
L15836.14 L15836.22 L15836.0B
Cyanure de zinc ≥98%
Cyanure de zinc
Purity: 98% CAS No.: 557-21-1 Molecular Formula: Zn(CN)2 Formula Weight: 117.42 Melting Point: 800° dec. Beilstein Reference: 4124366 Merck Reference: 14,10135 UN No.: 1713 MDL No.: MFCD00011292
Formule: C₂N₂Zn
MW: 117,43 g/mol
Point de fusion: 800 °C (dec.)
Densité: 1.852
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011292
Numéro CAS: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
ONU: 1713
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,10135
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité