Mercure (II) fluorure
Danger
Synonyms: Mercury difluoride, Mercuric fluoride
002849-25G 002849-100G
FLUO002849-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002849-25G FLUO002849-100G
Mercure (II) fluorure
Mercure (II) fluorure
Formule: F₂Hg
MW: 238,59 g/mol
Point d'ébullition: ∼650 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 645 °C
Densité: 8.95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016139
Numéro CAS: 7783-39-3
EINECS: 231-994-6
ONU: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,05930
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité