Fluorure de zinc 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO363912500EA 285 EUR InStock
ACRO363912500 ACRO363910250
Fluorure de zinc 98%
Fluorure de zinc
Formule: F₂Zn
MW: 103,39 g/mol
Point d'ébullition: 1500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 872…910 °C
Numéro MDL: MFCD00011298
Numéro CAS: 7783-49-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Fluoride (F) 36.0 to 37.8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité