Mercure (II) iodure, rouge 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
205740050 205741000 205745000 205740025
ACRO205740050EA 35.7 EUR InStock
ACRO205740050 ACRO205741000 ACRO205745000 ACRO205740025
Mercure (II) iodure, rouge 99+%
Mercure (II) iodure
Formule: HgI₂
Point d'ébullition: 354 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 259 °C
Densité: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011044
Numéro CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
ONU: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Solubility (in Potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité