Mercure (II) iodure ≥99.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
25401.232EA 278 EUR InStock
25401.232
Mercure (II) iodure ≥99.0% pour analyses
Mercure (II) iodure
Formule: HgI₂
MW: 454,4 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 259 °C
Densité: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011044
Numéro CAS: 7774-29-0
ONU: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Hg (I) (Mercury) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité