Cadmium oxyde ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10664.14 10664.22 10664.36 10664.A3
10664.14EA 141 EUR InStock
10664.14 10664.22 10664.36 10664.A3
Cadmium oxyde ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Cadmium oxyde
Purity: 99.998% CAS No.: 1306-19-0 Molecular Formula: CdO Formula Weight: 128.40 Physical Form: Powder Density: 8.15 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1430° Merck Reference: 14,1623 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010921
Formule: CdO
Point d'ébullition: 1559 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1430 °C
Densité: 8.15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010921
Numéro CAS: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1623
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité