Cadmium oxyde ≥98.9%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cadmium (II) oxide
33235.30 33235.A1
33235.30EA 48.7 EUR InStock
33235.30 33235.A1
Cadmium oxyde ≥98.9%
Cadmium oxyde
Purity: 98.9% CAS No.: 1306-19-0 Molecular Formula: CdO Formula Weight: 128.40 Physical Form: Powder Density: 8.15 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1430° Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in dilute acids, slowly soluble in ammonium salts Merck Reference: 14,1623 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010921
Formule: CdO
MW: 128,41 g/mol
Point d'ébullition: 1559 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1430 °C
Densité: 8.15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010921
Numéro CAS: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1623
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité