Mercure (II) oxyde, jaune 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO205731000EA 66.4 EUR InStock
ACRO205731000 ACRO205735000
Mercure (II) oxyde, jaune 99+%
Mercure (II) oxyde
Formule: HgO
MW: 216,59 g/mol
Point de fusion: 500 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011045
Numéro CAS: 21908-53-2
ONU: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 % (substances not reducible with HCOOH)
Iron (Fe) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité