Mercure (II) oxyde, rouge pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04466.0050 1.04466.0250
1.04466.0050EA 95.9 EUR InStock
1.04466.0050 1.04466.0250
Mercure (II) oxyde, rouge pour analyses, Supelco®
Mercure (II) oxyde
Formule: HgO
Point d'ébullition: 356.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 400 °C
Densité: 11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011045
Numéro CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
ONU: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute hydrochloric acid ≤ 0.03 %
Chloride (Cl) ≤ 0.025 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.0001 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.0005 %
Substances not reducing by formic acid (Residue on ignition, as sulfate) ≤ 0.025 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité