Zinc oxyde, NanoTek®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44899.22 44899.36 44899.A9
44899.22EA 52.4 EUR InStock
44899.22 44899.36 44899.A9
Zinc oxyde, NanoTek®
Zinc oxyde
CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: 40-100nm APS Powder, S.A. 10-25m2/g Density: 5.6 Odour: Odourless Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
NanoTek® zinc oxide, due to the small particle size, can provide UV protection while maintaining a high level of transparency in coatings, polymers, caulks, adhesives and other resin systems
Formule: ZnO
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5.6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité