Zinc oxyde, HiFUEL® A310 pour élimination du soufre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45469.A4 45469.A1 45469.36
45469.A4EA 476 EUR InStock
45469.A4 45469.A1 45469.36
Zinc oxyde, HiFUEL® A310 pour élimination du soufre
Zinc oxyde
Physical Form: Spheres, 2-5mm dia MDL No.: MFCD00011300
Formule: ZnO
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité