Hydroxyde de cadmium (II) ≥99.98% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10662.04 10662.09 10662.14
10662.04EA 74.3 EUR InStock
10662.04 10662.09 10662.14
Hydroxyde de cadmium (II) ≥99.98% (base métaux), Puratronic®
Hydroxyde de cadmium (II)
Purity: 99.98% CAS No.: 21041-95-2 Molecular Formula: Cd(OH)2 Formula Weight: 146.41 Physical Form: Powder Density: 4.79 Melting Point: 300° dec. Merck Reference: 14,1620 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00015995
Formule: H₂CdO₂
MW: 146,42 g/mol
Point de fusion: 300 °C (dec.)
Densité: 4.79
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015995
Numéro CAS: 21041-95-2
EINECS: 244-168-5
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1620
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité