Sulfure de cadmium ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sulfure de cadmium (II)
38342.30EA 757 EUR InStock
38342.30 38342.18
Sulfure de cadmium ≥99.999% (base métaux)
Sulfure de cadmium
Formule: CdS
MW: 144,48 g/mol
Point de fusion: 980 °C (subl.)
Densité: 4,82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010922
Numéro CAS: 1306-23-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1628
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité