Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercure (II) sulfure, noir ≥99.999% (base métaux), Puratronic®

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sulfure de mercure (II)

12992.14EA 791 EUR InStock
12992.14 12992.06
Mercure (II) sulfure, noir ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Mercure (II) sulfure


Formule: HgS
MW: 232,66 g/mol
Point de fusion: 583,5 °C (subl.)
Densité: 7,70
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011046
Numéro CAS: 1344-48-5
ONU: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5888
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité