Sulfure de zinc, Patinal®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Zinc sulfure
1.08898.1000EA 0 EUR InStock
1.08898.1000 1.08898.0100
Sulfure de zinc, Patinal®
Sulfure de zinc
Formule: SZn
MW: 97,46 g/mol
Point de fusion: 1064 °C
Densité: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011301
Numéro CAS: 1314-98-3
Merck Index: 12,10294
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité