Cadmium (II) sulfate ≥99.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
383082-500GEA 471 EUR InStock
383082-500G
Cadmium (II) sulfate ≥99.0% ACS, Fluka™
Cadmium (II) sulfate
Formule: CdO₄S
MW: 208,47 g/mol
Point de fusion: 1,000 °C
Densité: 4,69 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010923
Numéro CAS: 10124-36-4
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01665
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (150 °C, 4 h) Max. 1.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.003 %
Zinc (Zn) Max. 0.05 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Total nitrogen (as NO₃) Max. 0.003 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité