Mercure (II) sulfate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
190501000 190505000
ACRO190501000EA 131 EUR InStock
ACRO190501000 ACRO190505000
Mercure (II) sulfate 99+%
Mercure (II) sulfate
Formule: HgSO₄
MW: 296,65 g/mol
Point de fusion: 850 °C
Densité: 6.47 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
ONU: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité