Mercure (II) sulfate ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
413651000 413655000 413650025
413651000.EA 117 EUR InStock
413651000. 413655000. 413650025.
Mercure (II) sulfate ACS
Mercure (II) sulfate
Formule: HgSO₄
Point de fusion: 850 °C
Densité: 6.47 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
ONU: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Nitrate (NO3) Passes test (limit about 0.003%)
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.15 %
Residue after reduction ≤0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité