Mercure (II) sulfate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16330.0BEA 641 EUR InStock
A16330.0B A16330.30 A16330.18
Mercure (II) sulfate ≥98%
Mercure (II) sulfate
Formule: HgSO₄
MW: 296,65 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 6,470
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
ONU: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5887
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité