Mercure (II) sulfate, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
31014-100GEA 184 EUR InStock
31014-100G
Mercure (II) sulfate, Supelco®
Mercure (II) sulfate
Formule: HgSO₄
MW: 296,65 g/mol
Point de fusion: 850 °C
Densité: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
ONU: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité