Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de phénylmercure

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Chlorophénylmercure

EHERC16065000EA 118 EUR InStock
EHERC16065000
Chlorure de phénylmercure
Chlorure de phénylmercure


Formule: C₆H₅ClHg
MW: 313,15 g/mol
Point de fusion: 257 °C
Numéro MDL: MFCD00000463
Numéro CAS: 100-56-1
ONU: 2026
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07454
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité