Yttrium (III) chlorure, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ampouled under argon
35743.09 35743.18 35743.30
35743.09EA 157 EUR InStock
35743.09 35743.18 35743.30
Yttrium (III) chlorure, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Yttrium (III) chlorure
Purity: 99.99% CAS No.: 10361-92-9 Molecular Formula: Cl3Y Formula Weight: 195.26 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.67 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 721° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011470
Formule: Cl₃Y
MW: 195,26 g/mol
Point d'ébullition: 1488 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 721 °C
Densité: 2.67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011470
Numéro CAS: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0
Merck Index: 14,10107
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité