Fluorure d'yttrium (III), anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
11178.14 11178.22 11178.36
11178.14EA 132 EUR InStock
11178.14 11178.22 11178.36
Fluorure d'yttrium (III), anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fluorure d'yttrium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 13709-49-4 Molecular Formula: YF3 Formula Weight: 145.90 Physical Form: Lump/powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049714
Formule: F₃Y
MW: 145,9 g/mol
Point d'ébullition: 2227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1387 °C
Densité: 4.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049714
Numéro CAS: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité