Fluorure d'yttrium (III)
Synonyms: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
007781-25G 007781-100G
FLUO007781-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007781-25G FLUO007781-100G
Fluorure d'yttrium (III)
Fluorure d'yttrium (III)
Formule: F₃Y
MW: 145,9 g/mol
Point d'ébullition: 2227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1387 °C
Densité: 4.01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00049714
Numéro CAS: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité