Iodure d'yttrium (III), ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Yttrium (III) iodure
Dans une ampoule sous argon
35744.03EA 171 EUR InStock
35744.03 35744.06
Iodure d'yttrium (III), ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Iodure d'yttrium (III)
Formule: I₃Y
MW: 469,62 g/mol
Point de fusion: 1004 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054144
Numéro CAS: 13470-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité