Trioxyde de discandium ≥99.998% (base métaux), REacton® (REM ≤ 50 ppm)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Oxyde de scandiumOxyde de scandium (III)
10916.06EA 461 EUR InStock
10916.06 10916.03
Trioxyde de discandium ≥99.998% (base métaux), REacton® (REM ≤ 50 ppm)
Trioxyde de discandium
Formule: O₃Sc₂
MW: 137,91 g/mol
Point de fusion: 2485 °C
Densité: 3,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011223
Numéro CAS: 12060-08-1
Merck Index: 14,8392
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité