Yttrium (III) oxyde 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194480020 194480100 194480500
ACRO194480020EA 21.1 EUR InStock
ACRO194480020 ACRO194480100 ACRO194480500
Yttrium (III) oxyde 99.999% (sur base traces de métaux)
Yttrium (III) oxyde
Formule: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2410 °C
Densité: 5,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011473
Numéro CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay 99.999 % (Y2O3) On TREO base
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité