di-Yttrium trioxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.12412.0025EA 270 EUR InStock
1.12412.0025
di-Yttrium trioxyde, Supelco®
Yttrium (III) oxyde
Formule: Y₂O₃
MW: 225,81 g/mol
Point d'ébullition: 4300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2410 °C
Densité: 5,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011473
Numéro CAS: 1314-36-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2410 °C
Molar Mass 225.81 g/mol
Density 5.0 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité