Titane (III) fluorure
Synonyms: Titanium trifluoride
007427-5G 007427-25G 007427-100G
FLUO007427-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007427-5G FLUO007427-25G FLUO007427-100G
Titane (III) fluorure
Titane (III) fluorure
Formule: F₃Ti
MW: 104,88 g/mol
Densité: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042544
Numéro CAS: 13470-08-1
EINECS: 236-732-4
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité