Titane (IV) fluorure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11540.14 11540.22
11540.14EA 136 EUR InStock
11540.14 11540.22
Titane (IV) fluorure ≥98%
Titane (IV) fluorure
Purity: 98% CAS No.: 7783-63-3 Molecular Formula: TiF4 Formula Weight: 123.89 Physical Form: Crystalline Density: 2.798 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 284° subl. Merck Reference: 14,9479 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00042545
Formule: F₄Ti
MW: 123,87 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 284 °C (subl.)
Densité: 2.798
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042545
Numéro CAS: 7783-63-3
EINECS: 232-017-6
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9479
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité