Titane hydrure ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Titanium hydride, Titanium dihydride
89183.06 89183.18 89183.30
89183.06EA 38.1 EUR InStock
89183.06 89183.18 89183.30
Titane hydrure ≥99% (base métaux)
Titane hydrure
Purity: 99% CAS No.: 7704-98-5 Molecular Formula: H2Ti Formula Weight: 49.92 Physical Form: 1-3 Micron Powder Density: 3.9 Appearance: Dark grey Odour: Odourless Melting Point: 450° dec. Merck Reference: 14,9473 UN No.: 1871 MDL No.: MFCD00151301
For preparation of titanium compounds and coatings, in formation of glass and ceramic seals, as a catalyst, for thermal storage, as a source for pure H2
Formule: H₂Ti
MW: 49,9 g/mol
Point de fusion: 450 °C (dec.)
Densité: 3.9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151301
Numéro CAS: 7704-98-5
EINECS: 231-726-8
ONU: 1871
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,9473
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité