Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Titane (IV) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tétraiodure de titane

Dans une ampoule sous argon

35724.04EA 168 EUR InStock
35724.04
Titane (IV) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Titane (IV) iodure


Formule: I₄Ti
MW: 555,5 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150 °C
Densité: 4,30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043077
Numéro CAS: 7720-83-4
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité